Syringe filter, PTFE-HI, 25 mm, 0.45 um, 1000/pk. 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: Agilent
Syringe filter, PTFE-HI, 25 mm, 0.45 um, 1000/pk. 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Syringe filter, PTFE-HI, 25 mm, 0.45 um, 1000/pk. 1 * 1.000 Pce HEWL5191-5919 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou