Specifications:- Color Code: Dark Blue. Filter Material: Nylon. Pore Size: 0.45 um. Vial Material: Polypropylene. 1 * 100 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Color Code: Dark Blue. Filter Material: Nylon. Pore Size: 0.45 um. Vial Material: Polypropylene. 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Color Code: Dark Blue. Filter Material: Nylon. Pore Size: 0.45 um. Vial Material: Polypropylene. 1 * 100 Pce HEWL5191-5935 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou