[EN]CAPILLARY MP35N 0.17X500 QUICK CONNE 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]CAPILLARY MP35N 0.17X500 QUICK CONNE 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]CAPILLARY MP35N 0.17X500 QUICK CONNE 1 * 1 Pce HEWL5500-1588 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou