FILTER VIAL 0.45UM PES PRE-SLIT SEPTA 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
FILTER VIAL 0.45UM PES PRE-SLIT SEPTA 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
FILTER VIAL 0.45UM PES PRE-SLIT SEPTA 1 * 1 Pce HEWL5610-2120 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou