Specifications:- Color Code: Light Blue. Fiber/Arrow Phase: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/PDMS). Outer Diameter (OD): 1.50 mm. P hase Thickness: 120 um. SPME Format: Arrow. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Color Code: Light Blue. Fiber/Arrow Phase: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/PDMS). Outer Diameter (OD): 1.50 mm. P hase Thickness: 120 um. SPME Format: Arrow. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Color Code: Light Blue. Fiber/Arrow Phase: Carbon WR/PDMS (Carbon Wide Range/PDMS). Outer Diameter (OD): 1.50 mm. P hase Thickness: 120 um. SPME Format: Arrow. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce HEWL5610-5863 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou