Specifications:- Color Code: Violet. Fiber/Arrow Phase: PDMS/DVB (PDMS/Divinylbenzene). Outer Diameter (OD): 1.50 mm. Phase Thicknes s: 120 um. SPME Format: Arrow. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Color Code: Violet. Fiber/Arrow Phase: PDMS/DVB (PDMS/Divinylbenzene). Outer Diameter (OD): 1.50 mm. Phase Thicknes s: 120 um. SPME Format: Arrow. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Color Code: Violet. Fiber/Arrow Phase: PDMS/DVB (PDMS/Divinylbenzene). Outer Diameter (OD): 1.50 mm. Phase Thicknes s: 120 um. SPME Format: Arrow. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce HEWL5610-5865 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou