Specifications:- Color Code: Yellow. Fiber/Arrow Phase: PDMS (Polydimethylsiloxane). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 30 um. SPME Format: Fiber. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Color Code: Yellow. Fiber/Arrow Phase: PDMS (Polydimethylsiloxane). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 30 um. SPME Format: Fiber. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Color Code: Yellow. Fiber/Arrow Phase: PDMS (Polydimethylsiloxane). Needle Gauge: 23. Phase Thickness: 30 um. SPME Format: Fiber. SPME Type: Autosampler. 1 * 3 Pce HEWL5610-5871 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou