Specifications:- Filter Assembly Material: Titanium. Inner Diameter (ID): 2.0 mm. LC Application Compatibility: Bio-compatible. Pore Size: 0.3 um. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Filter Assembly Material: Titanium. Inner Diameter (ID): 2.0 mm. LC Application Compatibility: Bio-compatible. Pore Size: 0.3 um. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Filter Assembly Material: Titanium. Inner Diameter (ID): 2.0 mm. LC Application Compatibility: Bio-compatible. Pore Size: 0.3 um. 1 * 1 Pce HEWL5720-0020 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou