Kits dispersifs QuEChERS
Fournisseur: Agilent
5982-5456 5982-5022 5982-5058 5982-5121 5982-5122 5982-5156 5982-5158 5982-5221 5982-5222 5982-5256 5982-5258 5982-5321 5982-5021 5982-5421 5982-5356 5982-5356CH 5982-4921 5982-4956 5982-5021CH 5982-5022CH 5982-5056CH 5982-5058CH 5982-5121CH 5982-5156CH 5982-5158CH 5982-5256CH 5982-5258CH
HEWL5982-5456EA 294 EUR InStock
HEWL5982-5456 HEWL5982-5022 HEWL5982-5058 HEWL5982-5121 HEWL5982-5122 HEWL5982-5156 HEWL5982-5158 HEWL5982-5221 HEWL5982-5222 HEWL5982-5256 HEWL5982-5258 HEWL5982-5321 HEWL5982-5021 HEWL5982-5421 HEWL5982-5356 HEWL5982-5356CH HEWL5982-4921 HEWL5982-4956 HEWL5982-5021CH HEWL5982-5022CH HEWL5982-5056CH HEWL5982-5058CH HEWL5982-5121CH HEWL5982-5156CH HEWL5982-5158CH HEWL5982-5256CH HEWL5982-5258CH
Kits dispersifs QuEChERS
Colonnes pour chromatographie
Étape 2: nettoyage par SPE dispersive
Sélectionnez le kit SPE dispersif adapté au type d'aliment analysé et à la méthode suivie. À cette étape, une aliquote de l'extrait de l'échantillon à l'étape 1 (voir les kits d'extraction QuEChERS) est ajoutée à un tube à centrifuger de 2 ou 15 ml contenant une faible quantité de sorbant SPE et MgSO4. Le sorbant extrait des matériaux de la matrice interférente de l'échantillon, tandis que le MgSO4 contribue à éliminer l'excès d'eau et à améliorer la fragmentation de l'analyte.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité