Specifications:- Inner Diameter (ID): 4.6 mm. Length: 100 mm. Part Number Application Domain: Biopharma. Pore Size: 3.5 um. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Inner Diameter (ID): 4.6 mm. Length: 100 mm. Part Number Application Domain: Biopharma. Pore Size: 3.5 um. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Inner Diameter (ID): 4.6 mm. Length: 100 mm. Part Number Application Domain: Biopharma. Pore Size: 3.5 um. 1 * 3 Pce HEWL681975-908K 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou