[EN]POROSHELL 120 EC-C18 4.6X250MM 2.7UM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]POROSHELL 120 EC-C18 4.6X250MM 2.7UM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]POROSHELL 120 EC-C18 4.6X250MM 2.7UM 1 * 1 Pce HEWL690975-902 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou