HPLC columns, ChiraDex
Fournisseur: Agilent
79925CB-584
HEWL79925CB-584EA 1670 EUR InStock
HEWL79925CB-584
HPLC columns, ChiraDex
Colonnes pour chromatographie
ChiraDex columns allow for direct racemic separations without derivatisation.
  • Cartridge columns
  • Novel manufacturing process bonds ß-cyclodextrin to spherical 5 µm silica gel by means of a chemical spacer
Applications include barbiturates, benzothiadiazines, calcium antagonists, and PTH-amino acids.
Attention: Note: Cartridge columns require reusable cartridge hardware (HEWL5021-1845).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité