L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Maintenance kits for Thermo/Dionex LC systems
Fournisseur: Agilent
8002-0903
HEWL8002-0903EA 0 EUR InStock
HEWL8002-0903
Maintenance kits for Thermo/Dionex LC systems
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These performance maintenance kits for Dionex HPLC systems contain all the normal wear parts, tools for disassembly/reassembly, and instructions necessary to keep your systems operating at peak performance.
  • PM kits for autosamplers
  • Boost system efficiency and reliability
  • Reduce unplanned downtime and repair costs
  • Increase accuracy by enhancing precision and sensitivity
  • Comply with regulatory requirements, or meet quality accreditation standards
  • Extend instrument useful life
  • Eliminate individual part ordering
The kits provide a convenient, cost-More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité