ICP-OES torch injectors for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0365 8003-0366 8003-0368 8003-0369 8003-0370 8003-0371 8003-0372 8003-0373 8003-0374 8003-0375 8003-0453 8003-0952
HEWL8003-0365EA 404 EUR InStock
HEWL8003-0365 HEWL8003-0366 HEWL8003-0368 HEWL8003-0369 HEWL8003-0370 HEWL8003-0371 HEWL8003-0372 HEWL8003-0373 HEWL8003-0374 HEWL8003-0375 HEWL8003-0453 HEWL8003-0952
ICP-OES torch injectors for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These torch injectors for PerkinElmer ICP-OES are available in a wide range of types. Choose from alumina or quartz in a range of sizes and acid resistance.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
  • Many parts in Agilent packaging designed to be more durable, sturdy and provide the best protection during shipping to ensure the part arrives with no damage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité