Nebulizers and supplies for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0406 8003-0409 8003-0818 8003-0819 8003-0820 8003-0822 8003-0823 8003-0824 8003-0825 8003-0826 8003-0827 8003-0828 8003-0830 8003-0831 8003-0832 8003-0833 8003-0834 8003-0835 8003-0836 8003-0837 8003-0860 8003-0861 8003-0862 8003-0863 8003-0864 8003-0865 8003-0950
HEWL8003-0406EA 80.2 EUR InStock
HEWL8003-0406 HEWL8003-0409 HEWL8003-0818 HEWL8003-0819 HEWL8003-0820 HEWL8003-0822 HEWL8003-0823 HEWL8003-0824 HEWL8003-0825 HEWL8003-0826 HEWL8003-0827 HEWL8003-0828 HEWL8003-0830 HEWL8003-0831 HEWL8003-0832 HEWL8003-0833 HEWL8003-0834 HEWL8003-0835 HEWL8003-0836 HEWL8003-0837 HEWL8003-0860 HEWL8003-0861 HEWL8003-0862 HEWL8003-0863 HEWL8003-0864 HEWL8003-0865 HEWL8003-0950
Nebulizers and supplies for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These nebulisers for PerkinElmer AA systems provide the best precision, efficient drainage, minimal burner blockage, and reduced interferences.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
Instruction guides and how-to videos are available to ensure you get the best performance from your PerkinElmer system when using our parts and supplies.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité