Sample introduction supplies for perkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0414
HEWL8003-0414EA 139 EUR InStock
HEWL8003-0414
Sample introduction supplies for perkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These sample introduction supplies are equivalent to PerkinElmer AA supplies, so you can be confident that they will integrate seamlessly with PerkinElmer AA system.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
Instruction guides and how-to videos are available to ensure to get the best performance from PerkinElmer system when using parts and supplies.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité