RF work/load coil for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0559
HEWL8003-0559EA 522 EUR InStock
HEWL8003-0559
RF work/load coil for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These coils are equivalent to PerkinElmer ICP-MS coils for complete confidence.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
  • Parts qualified on a genuine PerkinElmer system
  • Many parts in Agilent packaging designed to be more durable, sturdy and provide the best protection during shipping to ensure the part arrives with no damage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité