Burner system components for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0395 8003-0397 8003-0407 8003-0838 8003-0840 8003-0841 8003-0842 8003-0843 8003-0844 8003-0848 8003-0849 8003-0850 8003-0851 8003-0852 8003-0853 8003-0854 8003-0855 8003-0856 8003-0857
HEWL8003-0395EA 133 EUR InStock
HEWL8003-0395 HEWL8003-0397 HEWL8003-0407 HEWL8003-0838 HEWL8003-0840 HEWL8003-0841 HEWL8003-0842 HEWL8003-0843 HEWL8003-0844 HEWL8003-0848 HEWL8003-0849 HEWL8003-0850 HEWL8003-0851 HEWL8003-0852 HEWL8003-0853 HEWL8003-0854 HEWL8003-0855 HEWL8003-0856 HEWL8003-0857
Burner system components for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Agilent burner components for PerkinElmer AA systems are designed to provide the best precision, efficient drainage, minimal burner blockage, and reduced interferences.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
Instruction guides and how-to videos are available to ensure you get the best performance from your PerkinElmer system when using our parts and supplies.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité