Burner chamber assemblies for PerkinElmer
Fournisseur: Agilent
8003-0944 8003-0945
HEWL8003-0944EA 822 EUR InStock
HEWL8003-0944 HEWL8003-0945
Burner chamber assemblies for PerkinElmer
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Agilent burner chamber assemblies for PerkinElmer AA systems are designed to provide the best precision, efficient drainage, minimal burner blockage, and reduced interferences.
  • Guaranteed to be compatible with PerkinElmer instruments
  • Backed by the Agilent Stand Behind Warranty that guarantees the parts will not cause instrument failure or downtime
Instruction guides and how-to videos are available to ensure you get the best performance from your PerkinElmer system when using our parts and supplies.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité