Maintenance kits for waters LC systems
Fournisseur: Agilent
8005-0424 8005-0434 8005-0435 8005-0437 8005-0557 8005-0998 8005-0999
HEWL8005-0424EA 52.5 EUR InStock
HEWL8005-0424 HEWL8005-0434 HEWL8005-0435 HEWL8005-0437 HEWL8005-0557 HEWL8005-0998 HEWL8005-0999
Maintenance kits for waters LC systems
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
These performance maintenance kits for Waters HPLC systems contain all the normal wear parts, tools for disassembly/reassembly, and instructions necessary to keep your systems operating at peak performance.
  • PM kits for separation modules
  • PM kits for pumps
  • PM kits for autosamplers
  • PM kits for Rheodyne valves
  • Boost system efficiency and reliability
  • Reduce unplanned downtime and repair costs
  • Increase accuracy by enhancing precision and sensitivity
The kits provide a convenient, cost-effective way to make sure that your instruments are properly maintained.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité