Specifications:- Needle Length: 57 mm. Needle Point Style: Flat. Needle Type: Fixed. Syringe Needle Gauge: 22. Technique: GC & GC/MS . Volume: 2.5 mL. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Needle Length: 57 mm. Needle Point Style: Flat. Needle Type: Fixed. Syringe Needle Gauge: 22. Technique: GC & GC/MS . Volume: 2.5 mL. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Needle Length: 57 mm. Needle Point Style: Flat. Needle Type: Fixed. Syringe Needle Gauge: 22. Technique: GC & GC/MS . Volume: 2.5 mL. 1 * 1 Pce HEWL8010-1329 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou