Specifications:- Needle Point Style: Removable. Needle Type: No Needle. Technique: GC & GC/MS. Volume: 250 uL. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Needle Point Style: Removable. Needle Type: No Needle. Technique: GC & GC/MS. Volume: 250 uL. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Needle Point Style: Removable. Needle Type: No Needle. Technique: GC & GC/MS. Volume: 250 uL. 1 * 1 Pce HEWL8010-1350 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou