Instrument supplies for LC/MS
Fournisseur: Agilent
BMT-4
HEWLBMT-4EA 417 EUR InStock
HEWLBMT-4
Instrument supplies for LC/MS
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
A range of high quality common, interface, and source supplies for LC/MS.
  • Less wasted time: No retightening
  • Ease of use: Finger-tight design lets anyone make quality, consistent connections without tools
  • Faster maintenance: Low-torque seal prevents ferrules from sticking or crumbling
  • Lower column bleed: For longer column life
Agilent Installation Kits are designed to provide you with the essential items necessary for a successful installation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité