Specifications:- Inner Diameter (ID): 0.8 mm. LC Module Type Compatibility: Detector. LC Tubing Material: PTFE. Length: 2000 mm. Out er Diameter (OD): 1.6 mm. Technique: LC. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Inner Diameter (ID): 0.8 mm. LC Module Type Compatibility: Detector. LC Tubing Material: PTFE. Length: 2000 mm. Out er Diameter (OD): 1.6 mm. Technique: LC. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Inner Diameter (ID): 0.8 mm. LC Module Type Compatibility: Detector. LC Tubing Material: PTFE. Length: 2000 mm. Out er Diameter (OD): 1.6 mm. Technique: LC. 1 * 1 Pce HEWLG1315-67305 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou