Spray chamber
Fournisseur: Agilent
G1820-65337
HEWLG1820-65337EA 0 EUR InStock
HEWLG1820-65337
Spray chamber
Pulvérisateurs
This spray chamber made of quartz is used with 7500 ICP-MS.
It is dedicated for babington, concentric and micro-concentric nebulisers.
Attention: Not suitable for hydrofluoric acid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité