Acétonitrile pour LC-MS
Fournisseur: Agilent
Danger
G2453-85050
HEWLG2453-85050EA 196 EUR InStock
HEWLG2453-85050
Acétonitrile pour LC-MS
Acetonitrile
Agilent LC and LC/MS solvents and additives are manufactured to have the lowest levels of impurities and consistent lot-to-lot quality. Our solvents are designed specifically to work with Agilent instrumentation and applications.
Agilent solvents and additives are of the highest quality and are designed, developed, and manufactured to guarantee at least one year of shelf life.
Formule: H₃CCN
Densité: 0.78
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité