Specifications:- Compatible Column ID: 0.25-0.32 mm (metal). Compatible Column OuterDiameter (OD): 0.50 - 0.52 mm. Ferrule Material: Stainless steel. Ferrule Type: Straight. GC Component Type: Ferrule. Inner Diameter (ID): 0.6 mm. Manufacturer Compa 1 * 10 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Compatible Column ID: 0.25-0.32 mm (metal). Compatible Column OuterDiameter (OD): 0.50 - 0.52 mm. Ferrule Material: Stainless steel. Ferrule Type: Straight. GC Component Type: Ferrule. Inner Diameter (ID): 0.6 mm. Manufacturer Compa 1 * 10 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Compatible Column ID: 0.25-0.32 mm (metal). Compatible Column OuterDiameter (OD): 0.50 - 0.52 mm. Ferrule Material: Stainless steel. Ferrule Type: Straight. GC Component Type: Ferrule. Inner Diameter (ID): 0.6 mm. Manufacturer Compa 1 * 10 Pce HEWLG2855-28505 1 * 10 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou