Spray chamber
Fournisseur: Agilent
G3139-65003
HEWLG3139-65003EA 3500 EUR InStock
HEWLG3139-65003
Spray chamber
Pulvérisateurs
This PFA spray chamber is the standard spray chamber used with the 7500 ICP-MS when aspirating hydrofluoric acid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité