Quiet cover II, for rough pump, compatible with BOC Edwards pumps E1M18, E2M18, E2M28, E2M30, RV3, RV5, RV8, and RV13. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Quiet cover II, for rough pump, compatible with BOC Edwards pumps E1M18, E2M18, E2M28, E2M30, RV3, RV5, RV8, and RV13. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Quiet cover II, for rough pump, compatible with BOC Edwards pumps E1M18, E2M18, E2M28, E2M30, RV3, RV5, RV8, and RV13. 1 * 1 Pce HEWLG3199C 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou