Système de purification des gaz renouvelable
Fournisseur: Agilent
G3440-60004
HEWLG3440-60004EA 1240 EUR InStock
HEWLG3440-60004
Système de purification des gaz renouvelable
Filtres Filtres à gaz
Ce système de purification des gaz renouvelable non seulement piège de grandes quantités de contaminants et a une longue durée de vie, mais il est également recyclable. Avec une utilisation moyenne, une cartouche de rechange doit être achetée une fois par an ou après la purification d'environ 20 éprouvettes.
  • Toutes les cartouches sont écologiques et permettent de réduire les déchets
  • Grande capacité : filtration de 850 ml ou plus d'oxygène, 12 g de H₂O et filtration des hydrocarbures d'environ 8 g par cartouche
  • Deux indicateurs pour voir les résultats de la purification
  • L'étiquetage affiche la couleur et la forme des indicateurs pour une lecture précise
  • Bouton rotatif marche/arrêt simple et tige guide pour des remplacements de cartouche rapides et faciles
  • Un système peut prendre en charge jusqu'à quatre systèmes GC
  • Améliore la pureté du gaz de 99,995% à 99,9995%
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité