GC column, HayeSep N
Fournisseur: Agilent
G3591-80156
HEWLG3591-80156EA 200 EUR InStock
HEWLG3591-80156
GC column, HayeSep N
Colonnes pour chromatographie
Packed GC columns are designed and manufactured to offer excellent and reproducible performance for all sample types associated with packed column separations, most important in the hydrocarbon processing industry.
  • Highly efficient and rigorous packing technology assures column-to-column reproducibility and ultimate efficiency
  • UltiMetal treated stainless steel tubing allows for improved inertness and peak shape performance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité