Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Fitting Material: PTFE. Spectroscopy Instrument Compatibility: 8900. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Fitting Material: PTFE. Spectroscopy Instrument Compatibility: 8900. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Fitting Material: PTFE. Spectroscopy Instrument Compatibility: 8900. 1 * 1 Pce HEWLG3666-20391 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou