Specifications:- Extraction Lens Type: s-lens m-lens c-lens. Lens Package Type: Single lens. Spectroscopy Instrument Compatibility: 8900 7900. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Extraction Lens Type: s-lens m-lens c-lens. Lens Package Type: Single lens. Spectroscopy Instrument Compatibility: 8900 7900. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Extraction Lens Type: s-lens m-lens c-lens. Lens Package Type: Single lens. Spectroscopy Instrument Compatibility: 8900 7900. 1 * 1 Pce HEWLG3666-20404 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou