Specifications:- Extraction Lens Type: c-lens. Interface Cone Type: Base. Skimmer Base Material: Brass. Spectroscopy Instrument Comp atibility: 8900. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Extraction Lens Type: c-lens. Interface Cone Type: Base. Skimmer Base Material: Brass. Spectroscopy Instrument Comp atibility: 8900. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Extraction Lens Type: c-lens. Interface Cone Type: Base. Skimmer Base Material: Brass. Spectroscopy Instrument Comp atibility: 8900. 1 * 1 Pce HEWLG3666-60601 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou