Specifications:- Extraction Lens Type: s-lens c-lens m-lens. Lens Package Type: Screw and spacer kit. Spectroscopy Instrument Compat ibility: 8900. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Extraction Lens Type: s-lens c-lens m-lens. Lens Package Type: Screw and spacer kit. Spectroscopy Instrument Compat ibility: 8900. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Extraction Lens Type: s-lens c-lens m-lens. Lens Package Type: Screw and spacer kit. Spectroscopy Instrument Compat ibility: 8900. 1 * 1 Pce HEWLG3666-67038 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou