[EN]DB-17MS 30M 0.25MM 0.25UM 5975T COLM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]DB-17MS 30M 0.25MM 0.25UM 5975T COLM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DB-17MS 30M 0.25MM 0.25UM 5975T COLM 1 * 1 Pce HEWLG3900-63029 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou