[EN]DB-WAX 15M 0.25MM 0.50UM 5975T COLMO 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]DB-WAX 15M 0.25MM 0.50UM 5975T COLMO 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DB-WAX 15M 0.25MM 0.50UM 5975T COLMO 1 * 1 Pce HEWLG3900-63034 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou