DB-SULFUR SCD 40 M 0.32MM 3.0M 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
DB-SULFUR SCD 40 M 0.32MM 3.0M 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
DB-SULFUR SCD 40 M 0.32MM 3.0µM 1 * 1 Pce HEWLG3903-63004 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou