[EN]DB-FATWAX UI 30M, 0.32MM, 0.25UM 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
[EN]DB-FATWAX UI 30M, 0.32MM, 0.25UM 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]DB-FATWAX UI 30M, 0.32MM, 0.25UM 1 * 1 Pce HEWLG3903-63009 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou