SST CAP 0.17MM ID 160MM PRE-SWAGED 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
SST CAP 0.17MM ID 160MM PRE-SWAGED 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SST CAP 0.17MM ID 160MM PRE-SWAGED 1 * 1 Pce HEWLG4226-60301 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou