Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
Fournisseur: Agilent
G4384A
HEWLG4384AEA 0 EUR InStock
HEWLG4384A
Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
Electrochemistry Meters Conductimètres
This full-range meter measures conductivity, resistivity, total dissolved solid (TDS), salinity, and present solution temperature. Ideal for use in environmental, petrochemical, biological and food applications.
  • Provides quick and precise measurements under any conditions
  • Temperature compensation
Informations de commande: Supplied without electrode which needs to be ordered separately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité