Specifications:- Filter Assembly Material: Titanium. Inner Diameter (ID): 4.6 mm. LC Application Compatibility: Bio-compatible. LC U se With Instrument: G7131A G7131C. Pore Size: 2 um. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Filter Assembly Material: Titanium. Inner Diameter (ID): 4.6 mm. LC Application Compatibility: Bio-compatible. LC U se With Instrument: G7131A G7131C. Pore Size: 2 um. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Filter Assembly Material: Titanium. Inner Diameter (ID): 4.6 mm. LC Application Compatibility: Bio-compatible. LC U se With Instrument: G7131A G7131C. Pore Size: 2 um. 1 * 1 Pce HEWLG7131-60004 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou