Specifications:- LC Component Type: Loop. Sample Loop Material: ST. Technique: LC. Volume: 900 uL. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- LC Component Type: Loop. Sample Loop Material: ST. Technique: LC. Volume: 900 uL. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- LC Component Type: Loop. Sample Loop Material: ST. Technique: LC. Volume: 900 uL. 1 * 1 Pce HEWLG7167-60300 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou