Specifications:- Notes: Connects the aerosol outlet from the IsoMist to the Easy-fit MP-AES torch. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Notes: Connects the aerosol outlet from the IsoMist to the Easy-fit MP-AES torch. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Notes: Connects the aerosol outlet from the IsoMist to the Easy-fit MP-AES torch. 1 * 1 Pce HEWLG8007-68000 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou