Specifications:- Chemical Compatibility: Organic solvents Aqueous. Spectroscopy Instrument Compatibility: 5100 5110 5800 5900. Torch Viewing Angle: Dual view. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Chemical Compatibility: Organic solvents Aqueous. Spectroscopy Instrument Compatibility: 5100 5110 5800 5900. Torch Viewing Angle: Dual view. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Chemical Compatibility: Organic solvents Aqueous. Spectroscopy Instrument Compatibility: 5100 5110 5800 5900. Torch Viewing Angle: Dual view. 1 * 1 Pce HEWLG8014-60022 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou