Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Instrument Compatibility: 700 series 5100 5110 5800 5900 Liberty Vista s eries 4100 4200 4210. 1 * 3 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Instrument Compatibility: 700 series 5100 5110 5800 5900 Liberty Vista s eries 4100 4200 4210. 1 * 3 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Instrument Compatibility: 700 series 5100 5110 5800 5900 Liberty Vista s eries 4100 4200 4210. 1 * 3 Pce HEWLG8014-68005 1 * 3 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou