Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Instrument Compatibility: 700 series Liberty Vista series. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Instrument Compatibility: 700 series Liberty Vista series. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Fitting Usage: Spray Chamber. Spectroscopy Instrument Compatibility: 700 series Liberty Vista series. 1 * 1 Pce HEWLG8460-20005 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou