Specifications:- Spectroscopy Instrument Compatibility: 4100 4200 4210 5100 5110 5800 5900 Vista series 700 series Liberty PE Optima series. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Spectroscopy Instrument Compatibility: 4100 4200 4210 5100 5110 5800 5900 Vista series 700 series Liberty PE Optima series. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Spectroscopy Instrument Compatibility: 4100 4200 4210 5100 5110 5800 5900 Vista series 700 series Liberty PE Optima series. 1 * 1 Pce HEWLG8479-68100 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou