Glue dispensing tips, smooth flow, tapered, 18 gauge, double helix Luer lock fitting, green polyethylene, 31.75 mm length, 0.84 mm o utlet id, max pressure 100 psi (6.89 bar), 150/pk. 1 * 150 Pce
Fournisseur: Agilent
Glue dispensing tips, smooth flow, tapered, 18 gauge, double helix Luer lock fitting, green polyethylene, 31.75 mm length, 0.84 mm o utlet id, max pressure 100 psi (6.89 bar), 150/pk. 1 * 150 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Glue dispensing tips, smooth flow, tapered, 18 gauge, double helix Luer lock fitting, green polyethylene, 31.75 mm length, 0.84 mm o utlet id, max pressure 100 psi (6.89 bar), 150/pk. 1 * 150 Pce HEWLM7300-68001 1 * 150 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou