Specifications:- Carboxyl Bead Concentration: 5 % w/v. Carboxyl Binding Capacity: 40 ug/mg bead. Diameter: 2.7 um. Magnetic Particl e Iron Content: 20 %. Volume: 1 mL. 1 * 1 mL
Fournisseur: Agilent
Specifications:- Carboxyl Bead Concentration: 5 % w/v. Carboxyl Binding Capacity: 40 ug/mg bead. Diameter: 2.7 um. Magnetic Particl e Iron Content: 20 %. Volume: 1 mL. 1 * 1 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Specifications:- Carboxyl Bead Concentration: 5 % w/v. Carboxyl Binding Capacity: ~40 ug/mg bead. Diameter: 2.7 um. Magnetic Particl e Iron Content: ~ 20 %. Volume: 1 mL. 1 * 1 mL HEWLPL6827-0001 1 * 1 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou